Learn More
Mutant IDH1-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16440078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440078 5 mg 5 miligramos
16407608 10 mg 10 miligramos
16403627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16440078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18717
MedChemExpress Mutant IDH1-IN-2 is a inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase (IDH) proteins, with IC50 of in LS-MS biochemical assay, IC50 of 16.6 nM in Fluorescence biochemical assay.
Mutant IDH1-IN-2 is a inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase (IDH) proteins, with IC50 of in LS-MS biochemical assay, IC50 of 16.6 nM in Fluorescence biochemical assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mutant IDH1-IN-2
CAS 1429176-69-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31F2N5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (108.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC[C@H](C(C)C)N1C2=NC(N[C@H](C3=CC=C(CN4CCC(F)(F)CC4)C=C3)C)=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 459.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death