Learn More
Mutant EGFR inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16475948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475948 10 mg 10 miligramos
16462097 50 mg 50 miligramos
16458577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13984
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Mutant EGFR inhibitor is a potent and selective mutant EGFR inhibitor extracted from patent WO 2013014448 A1; inhibits EGFRL858R, EGFRExon 19 deletion and EGFRT790M.
Mutant EGFR inhibitor is a potent and selective mutant EGFR inhibitor extracted from patent WO 2013014448 A1
Specifications
Nombre del producto químico o material Mutant EGFR inhibitor
CAS 1421373-62-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30ClN7O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.15 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 520.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.03
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease