Learn More
Muscone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylcyclopentadecanone |
| CAS | 541-91-3 |
| Fórmula molecular | C16 H30 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Muscone (6CI), 3-Methylcyclopentadecanone, (±)-Muscone, 3-Methylcyclopentadecan-1-one, Moschus ketone, Muskone, dl-Muscone, Cyclopentadecanone','3-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O/c1-15-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-16(17)14-15/h15H,2-14H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilciclopentadecan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 238.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.2297 |