Learn More
Muscona, ≥95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11461391 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11461391 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11461391 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215918680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La muscona, originalmente extraída de las glándulas ventrales del ciervo almizclero masculino, es un agente antiinflamatorio potente que ha demostrado reducir las citoquinas proinflamatorias in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Muscone
CAS 541-91-3
Color Incolora
Densidad 0.84g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95%
Fórmula molecular C16H30O
Número MDL MFCD00211114
Cantidad 100 mg
Sinónimo muscone, 3-methylcyclopentadecanone, muskone, methylexaltone, moschus ketone, cyclopentadecanone, 3-methyl, 3-methyl-1-cyclopentadecanone, 5-methyl-1-cyclopentadecanone, fema no. 3434, 3-methyl-cyclopentadecanone
Clave InChI ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1
Nombre IUPAC 3-metilciclopentadecan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 238.42
PubChem CID 10947
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.43
Forma física Líquido