Learn More
Muscimol, TRC
Código de producto. 30137963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137963 25 mg 25 miligramos
18071810 5 mg 5 miligramos
18013620 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM81500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2763-96-4
Fórmula molecular C4 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 114.1
Nombre IUPAC 5-(aminometil)-1,2-oxazol-3-ona
SMILES NCC1=CC(=O)NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Muscimol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0429
Porcentaje de pureza >95%