Learn More
Hidrobromuro de muscimol, TRC
Código de producto. 30010941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010941 10 mg 10 miligramos
30007349 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM81501010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18174-72-6
Fórmula molecular C4 H6 N2 O2 . Br H
Peso molecular (g/mol) 195.01
Sinónimo Muscimol HBr
Nombre IUPAC 5-(aminometil)-1,2-oxazol-3-ol; Hidrobromuro
SMILES Br.NCc1onc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Muscimol, Hydrobromide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9691