Learn More
Muscimol Biotina, TRC
Código de producto. 30007982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007982 100 mg 100 miligramos
30010265 25 mg 25 miligramos
30003414 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM856450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1454880-96-6
Fórmula molecular C14 H20 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 340.4
Sinónimo (3aS,4S,6aR)-N-[(2,3-Dihydro-3-oxo-5-isoxazolyl)methyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[(3-oxoisoxazol-5-il)metil]pentanamida
SMILES O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCC3=CC(=O)NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Muscimol Biotin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N4O4S/c19-11(15-6-8-5-12(20)18-22-8)4-2-1-3-10-13-9(7-23-10)16-14(21)17-13/h5,9-10,13H,1-4,6-7H2,(H,15,19)(H,18,20)(H2,16,17,21)/t9-,10-,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1205