Learn More
Gibco™ Paquete de citocinas de células dendríticas murinas, PeproTech®
Código de producto. 17823423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17823423 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17823423 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor MDC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    904.00€
    777.44€ / paquete de 1
    Ahorro 126.56€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El paquete de citocinas de células dendríticas murinas contiene los componentes clave necesarios para el cultivo de células dendríticas de ratón.
IL-4 es una citocina pleiotrópica que regula diversas respuestas de las células T y B, incluida la proliferación celular, la supervivencia y la expresión genética. Producida por mastocitos, células T y células del estroma de la médula ósea, la IL-4 regula la diferenciación de células T CD4+ ingenuas en células Th2 auxiliares.
GM-CSF es un factor de crecimiento hematopoyético que estimula el desarrollo de neutrófilos y macrófagos y promueve la proliferación y el desarrollo de células progenitoras eosinofílicas y megacariocíticas eritroides tempranas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ensayo funcional
Tipo de producto Paquete de citocinas de células dendríticas
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento 100 μg IL-4 murina (n.º de cat. 214-14-100 UG), 100 μg IL-4 murina (n.º de cat. 214-14-100 UG) 100 μg GM-CSF murino (n.º de cat. 315-03-100 UG), 100 μg GM-CSF murino (n.º de cat. 315-03-100 UG)
Especie Ratón