Learn More
MP Biomedicals™ Medio Murashige y Skoog
Código de producto. p-2625456 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tipo de producto:
Medio Murashige y Skoog
Medio basal Murashige y Skoog
Contenido y almacenamiento:
0 °C a 5 °C
4 °C
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
17327479 10 x 1 L Medio basal Murashige y Skoog 0 °C a 5 °C 10 litros
11454925 1 x 10 L Medio basal Murashige y Skoog 4 °C 10 litros
11424865 10 x 1 L Medio Murashige y Skoog 4 °C 10 litros
11434865 1 x 10 L Medio Murashige y Skoog 4 °C 10 litros
11444865 1 x 50 L Medio Murashige y Skoog 4 °C 50 litros
17317479 10 x 1 L Medio basal Murashige y Skoog 4 °C 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17327479 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092623220
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Todos los medios de cultivo celular vegetales Murashige y Skoog se fabrican a partir de reactivos y productos químicos de alta calidad.
  • Cada formulación se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
  • Los lotes de medios terminados son probados con células vegetales
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio basal Murashige y Skoog
Con aditivos Vitaminas de Gamborg
Cantidad 10 x 1 L
Formato Solución
pH Desde 3,75 hasta 4,75
Contenido y almacenamiento 0 °C a 5 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Murashige & Skoog Basal Medium with Gamborg's Vitamins
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid