Learn More
Ácido murámico, TRC
Código de producto. 30009540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009540 25 mg 25 miligramos
17997344 10 mg 10 miligramos
17928894 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM80000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1114-41-6
Fórmula molecular C9 H17 N O7
Peso molecular (g/mol) 251.23
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-amino-4,5,6-trihidroxi-1-oxoxhexano-3-il]ácido oxipropanoico
SMILES C[C@@H](O[C@H]([C@@H](N)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Muramic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO7/c1-4(9(15)16)17-8(5(10)2-11)7(14)6(13)3-12/h2,4-8,12-14H,3,10H2,1H3,(H,15,16)/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1005
Porcentaje de pureza >95%