Learn More
Muraglitazar, TRC
Código de producto. 30469849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469849 1 mg 1 miligramo
30472370 10 mg 10 miligramos
30480570 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7965001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331741-94-7
Fórmula molecular C29 H28 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 516.54
Nombre IUPAC 2-[(4-metoxifenoxi)carbonil-[[4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etoxi]fenil]metil]amino]ácido acético
SMILES COc1ccc(OC(=O)N(CC(=O)O)Cc2ccc(OCCc3nc(oc3C)c4ccccc4)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Muraglitazar
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H28N2O7/c1-20-26(30-28(37-20)22-6-4-3-5-7-22)16-17-36-24-10-8-21(9-11-24)18-31(19-27(32)33)29(34)38-25-14-12-23(35-2)13-15-25/h3-15H,16-19H2,1-2H3,(H,32,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1897