Learn More
Mupirocina, TRC
Código de producto. 30009333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009333 50 mg 50 miligramos
30003731 100 mg 100 miligramos
30004562 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM79400050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12650-69-0
Fórmula molecular C26 H44 O9
Peso molecular (g/mol) 500.62
Sinónimo L-talo-Non-2-enonic acid, 5,9-anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-, 8-carboxyoctyl ester, [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-, BRL 4910A, Bactoderm, Bactroban, Bactroban Ointment, Mupirocin, Mupirocin Neo-Sensitabs, Mupricin, Pseudomonic acid, Pseudomonic acid A, Turixin, trans-Pseudomonic acid
Nombre IUPAC 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxiran-2-il]oxan-2-il]oxan-2-il]-3-metilbut-2-enoil]ácido oxinonanoico
SMILES C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)\C)[C@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mupirocin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.2985