Learn More
Mupirocina, Mikromol™
Descripción
Mupirocina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mupirocin |
| CAS | 12650-69-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Mupirocin |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C26 H44 O9 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mupirocin, 9-[[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-methylpropyl]oxiranyl]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)\C)[C@H](O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxiran-2-il]metil]oxan-2-il]-3-metilbut-2-enoil]oxinonanoico |
| Mostrar más |