Learn More
Mupirocin, MedChemExpress
Descripción
Mupirocin (BRL-4910A, Pseudomonic acid) is an orally active antibiotic isolated from Pseudomonas fluorescens. Mupirocin apparently exerts its antimicrobial activity by reversibly inhibiting isoleucyl-transfer RNA, thereby inhibiting bacterial protein and RNA synthesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mupirocin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 12650-69-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H44O9 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | BRL-4910A Pseudomonic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.75 mM) |
| Mostrar más |