Learn More
Mupirocina Litio, TRC
Código de producto. 30474273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474273 100 mg 100 miligramos
30470808 1 g 1 g
30467089 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM794010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73346-79-9
Fórmula molecular C26 H43 O9 . Li
Peso molecular (g/mol) 506.56
Sinónimo Mupirocin Lithium, BRL-4910B, Bactroban related
Nombre IUPAC litio; 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxiran-2-il]metiloxan-2-il]3-metilbut-2-enoil]oxinonanoato
SMILES [Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mupirocin Lithium
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.3067