Learn More
Sal de Mupirocina Calcio, TRC
Código de producto. 30481848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481848 2.5 g 2.50 g
30467766 250 mg 250 miligramos
30473991 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7940052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115074-43-6
Fórmula molecular 2 C26 H43 O9 . Ca . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 1075.34
Sinónimo Mupirocin calcium, Calcium bis[9-[[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1methylpropyl]oxiranyl]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoate] dihydrate
Nombre IUPAC calcio; 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxiran-2-il]metiloxano-2-il]3-metilbut-2-enoil]oxinonanoato; dihidrato
SMILES O.O.[Ca+2].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O.C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]3O[C@H]3C[C@H]4CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mupirocin Calcium
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1074.5651