Learn More
Mupirocina cálcica dihidrato, Mikromol™
Descripción
Mupirocina cálcica dihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mupirocin Calcium |
| CAS | 115074-43-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Mupirocin Calcium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C26 H43 O9 . Ca . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mupirocin calcium, Calcium bis[9-[[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1methylpropyl]oxiranyl]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoate] dihydrate, BRL-4910F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1 |
| SMILES | O.O.[Ca+2].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O.C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]3O[C@H]3C[C@H]4CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]4O |
| Nombre IUPAC | calcio;9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxiran-2-il]metil]oxan-2-il]-3-metilbut-2-enoil]oxinonanoato;dihidrato |
| Mostrar más |