Learn More
Mecmesin™ Soporte de prueba de fuerza controlada por ordenador Multitest-i
Código de producto. 11953998
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Fuerza: 2,5N
Fuerza: 50N
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11953998 Fuerza: 50N cada uno
11933908 Fuerza: 2,5N cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11953998 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 879003
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Adecuado para pruebas de producción
  • Cree un programa.
  • Diseñe y adapte su prueba de fuerza o tracción.
  • Interfaz de usuario intuitiva y fácil de aprender.
  • Las barras de herramientas simplifican la gestión de pruebas.
  • Cree criterios de aprobación/rechazo de muestra.
  • Detecta automáticamente parámetros, p. ej., carga máxima, carga media, etc.
  • Contiene una biblioteca de procedimientos de prueba típicos
  • Caudal
  • Descanso o tiempo
Specifications
Tipo de producto Soporte de prueba
Descripción Fuerza: 50N
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para pruebas de producción