Descripción
- Reactivo de inmunofluorescencia directa de cuatro colores para su uso con un citómetro de flujo adecuadamente equipado para identificar y determinar los porcentajes y recuentos absolutos de linfocitos T (CD3+), citotóxicos (NK) (CD3–+16CD56+) y B (CD3–CD +19) humanos en sangre completa lisada con eritrocitos.
- Cuando se utiliza con tubos BD Trucount™, los recuentos absolutos de estas poblaciones se pueden enumerar a partir de un solo tubo.
- BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 y los tubos BD Trucount se pueden utilizar con el cargador BD FACS™, el cargador BD FACSVia™ y el cargador universal BD FACS™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene el reactivo a una temperatura de 2 °C a 8 °C para mantener la estabilidad. No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No congele el reactivo ni lo exponga a la luz directa durante el almacenamiento o durante la incubación con células. Mantenga el vial de reactivo seco. No utilice el reactivo si observa cambios en su aspecto. La precipitación o la decoloración indican inestabilidad o deterioro. |
| Incluye | Tubos Trucount™ |
| Nº de pruebas | 50 pruebas |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Estado normativo | Estado normativo: CE/IVD |
| Tipo de producto | Reactivos de pruebas de citometría de flujo de inmunofluorescencia |