Learn More
BD Biosciences™ TBNK de 6 colores Multitest (IVD)
Descripción
- El reactivo TBNK de 6 colores BD Multitest™ con tubos BD Trucount™ opcionales es un reactivo de inmunofluorescencia directa para su uso con los citómetros de flujo BD FACSCanto™ y BD FACSCanto™ II para identificar y determinar los porcentajes y recuentos absolutos de células T, B y NK, así como las subpoblaciones de células T CD4 y CD8 en sangre periférica.
- El reactivo TBNK de 6 colores BD Multitest y los tubos BD Trucount pueden utilizarse con el cargador BD FACS™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Reactivo TNBK de 6 colores BD Multitest |
| Nº de pruebas | 50 pruebas |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Estabilidad | El reactivo en viales abiertos o sin abrir es estable hasta la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta del vial. |