Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de VIH MULTISURE (CE)
Código de producto. 31605225 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1, GP36 del VIH-2
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
31605225 gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1, GP36 del VIH-2 20 tests
1 options
Código de producto. 31605225 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 43030020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Una prueba de diagnóstico rápido, desarrollada para detectar anticuerpos específicos para los antígenos gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1 (también reaccionan con el VIH-2) y gp36 del VIH-2.
  • El diagnóstico MP MULTISURE™ La prueba rápida del VIH es un ensayo de diagnóstico rápido.
  • Está diseñado para detectar anticuerpos específicos para los siguientes antígenos del VIH:
    • gp120 del VIH-1
    • gp41 del VIH-1
    • p24 del VIH-1 (también reactivo con el VIH-2)
    • gp36 del VIH-2
  • La prueba se puede utilizar con suero humano, plasma, sangre entera extraída mediante punción en el dedo o sangre entera que contenga anticoagulantes.
  • Declaración de uso: Solo para venta fuera de EE. UU.
Especificaciones
Marcado CE CE-IVD
Analitos detectables gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1, GP36 del VIH-2
Tipo Prueba rápida del VIH
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kits de prueba rápida
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.