Learn More
MP Biomedicals MULTISURE™ Prueba de confirmación del VIH 1/2
Código de producto. 31605226 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1, GP36 del VIH-2, gp105 del VIH-2
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
31605226 gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1, GP36 del VIH-2, gp105 del VIH-2 20 tests
1 options
Código de producto. 31605226 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 93030020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Ensayo inmunocromatográfico in vitro cualitativo rápido para detectar y diferenciar anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2 en suero o plasma.
  • Diagnóstico MP MULTISURE™ La prueba confirmatoria del VIH 1/2 está diseñada como una prueba confirmatoria rápida, desarrollada para detectar y diferenciar anticuerpos específicos para los antígenos gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1 y gp36 del VIH-2, gp105 del VIH-2 en suero o plasma humano.
  • Confirmar y diferenciar el VIH-1 y el VIH-2
  • Resultado preciso
  • Flujo de trabajo sencillo
  • Flexible: Lectura manual o automática de resultados
  • Almacenamiento de amplia temperatura (2 °C a 30 °C)
Especificaciones
Marcado CE CE-IVD
Analitos detectables gp120 del VIH-1, gp41 del VIH-1, p24 del VIH-1, GP36 del VIH-2, gp105 del VIH-2
Tipo Prueba de confirmación del VIH 1/2