Learn More
MP Biomedicals MULTISURE™ Controles de prueba confirmatoria del VIH 1/2
Código de producto. 31605224 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
VIH-1/2
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
31605224 VIH-1/2 paquete de 2
1 options
Código de producto. 31605224 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 90030006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Diseñado para monitorear y validar el desempeño del MULTISURE™ Prueba confirmatoria del VIH 1/2, que ayuda a garantizar resultados precisos y confiables
  • MULTISURE™ Materiales de control de calidad de los controles de prueba confirmatoria del VIH 1/2 diseñados para usarse con MULTISURE™ Sistema de prueba confirmatoria del VIH 1/2 por MP Biomedicals / Diagnóstico MP.
  • Los profesionales de laboratorio suelen utilizarlos como parte de los procedimientos de control de calidad, por ejemplo, al abrir un nuevo lote de kits de prueba, al recibir un nuevo envío o a intervalos regulares según lo especificado por los requisitos del laboratorio local.
  • Generalmente produce resultados confirmatorios en aproximadamente 30 minutos y se puede leer manualmente o con lectores compatibles.
Especificaciones
Marcado CE CE-IVD
Analitos detectables VIH-1/2
Tipo Controles de prueba
Formulario Líquidos