Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 96 and 384-well Plate Microplate Photometers
Código de producto. 11590685 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Multiskan FC
Multiskan FC with Incubator
Tipos de placas:
Placa de 96 pocillos
Placa de 96 pocillos, placa de 384 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tipos de placas Tamaño de la unidad
11590685 Multiskan FC Placa de 96 pocillos 1 PCS
11500695 Multiskan FC with Incubator Placa de 96 pocillos, placa de 384 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11590685 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51119000
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Multiskan FC Microplate Photometer is a reliable instrument for a wide variety of research and routine applications. It reads 96- and 384-well plates and is equipped with shaking and incubation capabilities for temperature critical assays. It can be used as a stand-alone instrument or under PC control with intuitive Thermo Scientific SkanIt software.
Multiskan FC brings together over 40 years experience of the well-known Multiskan product brand, with features for enhanced usability. The Multiskan FC has a 340–850 nm wavelength range, enabling a wide variety of applications from enzyme kinetic studies to Lowry assays. The instrument provides fast and accurate measurements enabling complete 96-well plate reading in less than seven seconds. The instrument is also equipped with linear shaking as standard. A model with an incubator enables incubation temperatures up to 50°C and the capacity to read 384-well plates. SkanIt software supports optimal use of the instrument with a visual workflow, effortless data analysis and exporting capabilities.
Características:
  • Amplio rango de longitudes de onda, de 340 a 850 nm
  • Lectura rápida de placas de 96 y 384 pocillos
  • Agitación e incubación de hasta 50 °C para ensayos de temperatura crítica
  • Fácil de utilizar gracias a su gran pantalla en color y versiones en diferentes idiomas
  • El software Thermo Scientific™ SkanIt™ ofrece una gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
  • Puerto USB para facilitar la transferencia de datos
Recomendada para:
inmunoensayos (ELISA), ensayos de proteínas, endotoxinas, citotoxicidad y de proliferación, ensayos de enzimas, curvas de crecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Multiskan FC
Compatibilidad Robot
Tipo de detector Fotodetector
Interfaz Usuario: Autónomo o con control de PC
Fuente de luz Lámpara halógena de cuarzo
Velocidad de medición 7 s para placa de 96 pocillos (modo rápido), 13 s para placa de 96 pocillos (modo normal)
Tecnología de medición Absorbancia
Tipos de placas Placa de 96 pocillos
Línea de productos Hable con Multiskan
Agitación Linear
Selección de longitud de onda Filtros
Tipo de software Software SkanIt
Exactitud ±1 % (de 0 a 3 Abs) o ±0,003 Abs (el valor superior a 405 nm)
Fondo (imperial) 15,7 in
Fondo (métrico) 40 cm
Descripción Multiskan FC
Filtros Rueda portafiltros de 8 posiciones, filtros instalados: 405 nm, 450 nm y 620 nm
Altura (imperial) 8,7 pulg.
Altura (métrico) 22 cm
Linealidad De 0 a 3 abs, ± 2 % a 405 nm, placa de 96 pocillos
Precisión CV ≤ 0,2 % (de 0,3 a 3 Abs) a 405 nm
Resolución 0,001 abs
Tensión 100/240 V
Garantía 1 año
Intervalo de longitud de onda de 340 nm a 850 nm
Anchura (imperial) 11,4 pulg.
Anchura (métrico) 29 cm
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.