Learn More
Axygen™ Gradilla vacía MultiRack
Código de producto. 16382237 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
10 μL XT, 200 μL, 200 μLNX, 300 μL
200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16382237 200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT paquete de 5
16372237 10 μL XT, 200 μL, 200 μLNX, 300 μL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16382237 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor MRRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    111.64€ / paquete de 5
    Ahorro 1.36€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
l sistema de puntas MultiRack se ha diseñado para encajar con la mayoría de las pipetas del mercado. Se trata de un sistema completo intercambiable que se ofrece en varias opciones de envasado (a granel, en gradillas, con filtro y para recarga) para satis
  • Libre de ADNasa/ARNasa/ADN humano/inhibidor de PCR detectables
  • Apirógenas
  • Fabricado en una instalación con certificación ISO en EE. UU.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13845
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) 200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 5/paquete, 1 paquete/caja