Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo multiusos para impresoras M6/M7
Con disponibilidad en 12 colores, las etiquetas de vinilo de colores son ideales para productos, componentes, placas de clasificación e identificación general donde se requieren varias opciones de color.
Marca: Brady™ 174368
Descripción
- Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
- Diseñado para su uso en condiciones ambientales con exposición limitada a disolventes.
- Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Fabricado en material de vinilo B-439
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Rojo | |
| Continua | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de inventario e inspección | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -70 °C a +80 °C | |
| 0.107 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 in | |
| M6C-500-439-RD |
| ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Vinilo | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | |
| 50 ft. | |
| -94 °F a +176 °F | |
| 0,0042 in | |
| 15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in) | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |