Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo multiusos para impresoras M6/M7
Con disponibilidad en 12 colores, las etiquetas de vinilo de colores son ideales para productos, componentes, placas de clasificación e identificación general donde se requieren varias opciones de color.
Marca:  Brady™ 174310
66.01 EUR hasta el 2026-10-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28008" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17848954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.65€
    79.26€ / paquete de 1
    Ahorro 14.39€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Descripción
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
  • Diseñado para su uso en condiciones ambientales con exposición limitada a disolventes.
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Fabricado en material de vinilo B-439
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Azul
Continua
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
N.º
Rectángulo
De -70 °C a +80 °C
0.107 mm
50 ft.
1 in
M6C-1000-439-BL
ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Ninguno
Brillo
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
50 ft.
-94 °F a +176 °F
0,0042 in
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in)
15.24 m
25.4 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Caduca: 2026-10-31
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
código promocional: 28008
Haga de la seguridad una prioridad al mismo tiempo que aprovecha mejor su presupuesto. Por tiempo limitado, ahorre hasta un 60 % en una amplia selección de productos de seguridad esenciales para su laboratorio y lugar de trabajo.
Aplicar promoción y agregar...
Promo
Caduca: 2026-10-31
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
código promocional: 28026
Ahorre hasta un 66 % en más de 4,000 elementos esenciales para la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones.
Aplicar promoción y agregar...