Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo multiusos para impresoras M6/M7
Con disponibilidad en 12 colores, las etiquetas de vinilo de colores son ideales para productos, componentes, placas de clasificación e identificación general donde se requieren varias opciones de color.
Marca: Brady™ 174323
Descripción
- Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
- Diseñado para su uso en condiciones ambientales con exposición limitada a disolventes.
- Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Fabricado en material de vinilo B-439
Specifications
| No esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Rojo | |
| Continua | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de inventario e inspección | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -70 °C a +80 °C | |
| 0.107 mm | |
| 50 ft. | |
| 1,9 in | |
| M6C-1900-439-RD |
| ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Vinilo | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | |
| 50 ft. | |
| -94 °F a +176 °F | |
| 0,0042 in | |
| 15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1,9 in) | |
| 15.24 m | |
| 48.26 mm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.