Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo multiusos para impresoras M6/M7
Con disponibilidad en 12 colores, las etiquetas de vinilo de colores son ideales para productos, componentes, placas de clasificación e identificación general donde se requieren varias opciones de color.
Marca:  Brady™ 174363
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17808434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    57.84€ / paquete de 1
    Ahorro 10.51€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Descripción
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
  • Diseñado para su uso en condiciones ambientales con exposición limitada a disolventes.
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Fabricado en material de vinilo B-439
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Blanco
Continua
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
N.º
Rectángulo
De -70 °C a +80 °C
0.107 mm
50 ft.
0,5 in
M6C-500-439
ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Ninguno
Brillo
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
50 ft.
-94 °F a +176 °F
0,0042 in
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in)
15.24 m
12.7 mm