Learn More
Scientific Industries MultiPlate Genie
Código de producto. 17886137
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Sin enchufe
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17886137
Marca: Scientific Industries SI4101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MultiPlate Genie is fully programmable microplate shaker for up to 8 plates providing consistent mxing in each well.
  • Digital high-speed vortex mixing microplate shaker handles up to 4 microplates, (or up to 8 plates with the optional accessory tray)
  • Combined speed and 1 mm orbit provides consistant well to well and plate to plate uniformity, even in 384-well plates
  • Featuring programable speed, time and continuous or pulse time, it’s ideal for achieving accurate and repeatable results
  • Pulse feature allows rapid pulsing or timed ''on/off'' mixing for interval mixing
  • Ideal for use in PCR Preparation, Digestions, Bead Mixing, ELISA, EIA, and Colorimetric Assay applications.
Especificaciones
Órbita 1 mm
Capacidad portante (métrico) 499 g
Intervalo de velocidad De 500 a 2800 rpm
Requisitos eléctricos 230V, 50Hz
Tensión 230 V
Amperaje 0,5 A
Rotación Orbital
Admite 4 Microplacas
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 1.1 lb.
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Sin enchufe
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 15 in.
Fondo de la bandeja (imperial) 13.3 in.
Fondo (métrico) 380 mm
Fondo de la bandeja (métrico) 338 mm
Altura (imperial) 6 in.
Altura (métrico) 150 mm
Longitud (imperial) 15 in.
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (imperial) 10 in.
Anchura (métrico) 250 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 241 mm
Peso con embalaje (imperial) 14.5 lb.
Peso con embalaje (métrico) 6.6 kg
Tipo de controlador Digital Keyboard
Descripción MultiPlate Genie, 230V No Plug
Modelo MultiPlate Genie SI-4101
Pantalla Digital Timer and Speed
Para utilizar con (aplicación) PCR Preparation, Digestions, Bead Mixing, ELISA, EIA, and Colorimetric Assay applications
Para utilizar con (equipo) Microplates and Microplate Inserts
Rango de humedad 0°C to 38°C (32°F to 100°F), 95% Humidity Max
Incluye One tray for 4 microplates
N.º de posiciones 4
Intervalo del temporizador 0 to 99 Minutes or Continuous
Garantía y oferta de servicio 24 months