Learn More
Scientific Industries Genio MultiPlate
Código de producto. 17876137 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Sin enchufe
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17876137 Enchufe de la UE cada uno
17886137 Sin enchufe cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17876137 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041325
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MultiPlate Genie es un agitador de microplacas totalmente programable para hasta 8 placas que proporciona una mezcla consistente en cada pocillo.
  • El agitador de microplacas con mezclador vórtice digital de alta velocidad maneja hasta 4 microplacas (o hasta 8 placas con la bandeja de accesorios opcional)
  • La velocidad combinada y la órbita de 1 mm proporcionan una uniformidad constante de pocillo a pocillo y de placa a placa, incluso en placas de 384 pocillos.
  • Con velocidad y tiempo programables, y tiempo continuo o de pulso, es ideal para lograr resultados precisos y repetibles.
  • La función de pulso permite una pulsación rápida o una mezcla temporizada de ''encendido/apagado'' para la mezcla a intervalos.
  • Ideal para usar en preparación de PCR, digestiones, mezcla de perlas, ELISA , EIA , y aplicaciones de ensayos colorimétricos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1 mm
Capacidad portante (métrico) 499 g
Intervalo de velocidad De 500 a 2800 rpm
Requisitos eléctricos 230V, 50Hz
Tensión 230 V
Amperaje 0,5 A
Rotación Orbital
Admite 4 Microplacas
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 1.1 lb.
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 15 in
Fondo de la bandeja (imperial) 13,3 in
Fondo (métrico) 380 mm
Fondo de la bandeja (métrico) 338 mm
Altura (imperial) 6 in
Altura (métrico) 150 mm
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 250 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 241 mm
Peso con embalaje (imperial) 14.5 lb.
Peso con embalaje (métrico) 6.6 kg
Tipo de controlador Teclado digital
Descripción MultiPlate Genie, enchufe UE de 230 V
Modelo MultiPlate Genie SI-4102
Pantalla Temporizador digital y velocidad
Para utilizar con (aplicación) Preparación de PCR, digestores, mezcla de perlas, ELISA , EIA y aplicaciones de ensayos colorimétricos
Para utilizar con (equipo) Microplacas e insertos de microplacas
Rango de humedad 0 °C a 38 °C (32 °F a 100 °F), 95 % de humedad máxima
Incluye Una bandeja para 4 microplacas
N.º de posiciones 4
Intervalo del temporizador 0 a 99 minutos o continuo
Garantía y oferta de servicio 24 meses