Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro multiparámetro
Código de producto. 11518039
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Acuicultura
Análisis de aguas residuales
Educación
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11518039 Acuicultura cada uno
11715284 Educación cada uno
11568039 Análisis de aguas residuales cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11518039 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI8320302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Fotómetro multiparámetro
Tipo de pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Acuicultura
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 235 mm
Fuente de luz Hasta 5 lámparas de tungsteno con diferentes filtros de interferencia de banda estrecha
Peso (métrico) 0,9 kg
Anchura (métrico) 200 mm