Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro de sobremesa multiparámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Fotómetro de sobremesa multiparámetro |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de conexión | USB |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Longitud (métrico) | 235 mm |
| Fuente de luz | Hasta 5 lámparas de tungsteno con diferentes filtros de interferencia de banda estrecha |
| Peso (métrico) | 0,9 kg |
| Anchura (métrico) | 200 mm |