Learn More
Heidolph™ Bloque de Heat-On para matraces de varios cuellos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15662799 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de varios cuellos de 100 ml
Matraz de varios cuellos de 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15662799 Matraz de varios cuellos de 100 ml cada uno
12377353 Matraz de varios cuellos de 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15662799 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058006600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este bloque Heat-On es adecuado para matraces de varios cuellos, ya que los recesos laterales se han diseñado para este fin.
  • Para medir con precisión con un sensor de temperatura, se proporciona un pequeño orificio en un lado del bloque calefactor
  • Para un transporte cómodo y seguro de los bloques Heat-On, especialmente en condiciones de el calor, las asas de elevación de seguridad opcionales están disponibles por separado
  • Para una reacción eficaz sin pérdida de medios, se recomienda utilizar volúmenes de disolvente de hasta 125 ml para el bloque Heat-On de 250 ml y 50 ml para el bloque Heat-On de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Matraz de varios cuellos de 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Artículos de vidrio para calentar
Temperatura (métrico) 260 °C