Learn More
WTW™ Medidor portátil multiparamétrico MultiLine™ Multi 3630 IDS
Descripción
- Tres canales, cuatro parámetros
- Tres canales de medición, se puede combinar libremente para parámetros iguales o diferentes
- Para mediciones multiparámetro simultáneas sin compromiso
- Utilice también los nuevos módulos inalámbricos junto con los nuevos sensores de cabezal de enchufe del IDS, deje a un lado los cables y mida cómodamente también en lugares difíciles de acceder
- Permite el funcionamiento con las sondas multiparamétricas digitales MPP 910 IDS y MPP 930 IDS
- Pantalla gráfica en color brillante y dos interfaces USB
- La batería se puede cargar directamente en el dispositivo
- La administración de usuarios de archivo también se puede utilizar como alternativa para marcar los puntos de medición
- 10 000 conjuntos de datos incluyen hasta tres parámetros principales, tres valores de temperatura, así como la profundidad del agua si se utiliza la sonda de profundidad
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | Multi 3630 IDS CONJUNTO F |
| Opción de retroiluminación | Sí |
| Canales | 3 |
| Percent Saturation Range (Polarographic DO) | CONJUNTO MULTI 3630 IDS KS2 |
| Incluye | Unidad de medidor básica solo con suministro eléctrico y cable USB |
| Memoria | Manual: 500 registros; Automático: 10 000 registros |
| Modelo | IDS Multi 3630 |
| Fuente de alimentación | Suministro eléctrico de intervalo amplio, 4 pilas NiMH de 1,2 V o a través de mini USB-B |
| Tipo de producto | Medidor portátil multiparamétrico |