Learn More
WTW™ Conjunto C de medidor portátil multiparamétrico IDS Multi 3620 MultiLine™
Descripción
- Dos canales y cuatro parámetros para varias tareas de medición a la vez
- El aislamiento galvánico de las entradas del sensor evita interferencias de señales de medición
- Listo para conexión inalámbrica para su uso opcional con módulos inalámbricos junto con IDS Los sensores de cabezal de enchufe deben ser independientes de los cables para la medición en lugares incómodos
- Batería o red eléctrica para su uso en el campo o laboratorio
- Transferencia de datos mediante un dispositivo USB o mediante una conexión USB
- La pantalla gráfica en color ofrece valores medidos, así como información adicional sobre la posición del sensor, CMC y QSC
- La trazabilidad de los valores medidos individuales puede ser compatible si se activa la función de administración de usuarios
- Incluye el importador de MultiLab™ para importar datos a través de Excel™ y el usuario de MultiLab™ (administración de usuarios)
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | Mini-USB-B, USB-A |
| Canales | 2 |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica, retroiluminada |
| Measurement Modes | pH, ORP, oxígeno disuelto y/o turbidez simultáneamente, ORP, Oxígeno disuelto, Turbidez |
| Incluye | Medidor, con electrodos SenTix™ 940 y TetraCon™ 925 |
| Modelo | Conjunto C Multi 3620 |
| Fuente de alimentación | Suministro eléctrico de intervalo amplio, 4 pilas NiMH de 1,2 V o a través de mini USB-B |
| Tipo de producto | Medidor portátil multiparamétrico |
| temp | Depende del sensor IDS correspondiente |