Learn More
WTW™ MultiLab™ Pro 20 IDS S 2
Descripción
El MultiLab™ Pro IDS de Xylem es un moderno dispositivo de medición multiparamétrico con hasta dos canales de medición.
- Facilidad de uso
- LIMS listo
- Cumplimiento de GxP
- Diseño compacto y funcional
Reflejos:
- Mide pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, ISE (próximamente) y turbidez.
- Preparado para conexión inalámbrica IDS módulos
- Reconocimiento digital del sensor
- Medición simultánea con hasta dos canales de medición independientes
- compatible con GxP
- Pantalla táctil brillante
- Conjuntos de buffer preestablecidos y definibles
- Calibración QSC
- Función de lectura automática
- LIMS listo
- Exportar a PDF/A, JSON y CSV
- El cristal táctil especial se puede utilizar con guantes y es resistente al alcohol y a los desinfectantes.
Contenido de la entrega:
- Dispositivo con soporte y fuente de alimentación, SenTix™ 980 (pH), TetraCon™ 925 (COND), accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | pH |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Canales | 2 |
| Tipo de pantalla | TFT en color |
| Clasificación IP | IP42 |
| Measurement Modes | pH, Redox, mV, Conductividad, Oxígeno |
| Intervalo (conductividad) | 0.001 μS/cm hasta 200 μS/cm |
| Intervalo (pH) | 0.000 a 14.000 |
| Resolución (ISE) | dependiendo del sensor |
| Resolución (pH) | dependiendo del sensor |
| Mostrar más |