Learn More
Mecmesin™ Indicador de par de torsión/fuerza multifunción
Código de producto. 11947979
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Indicador de par de torsión/fuerza multifunción
Código de producto.
11947979 Indicador de par de torsión/fuerza multifunción
1 options
Código de producto. 11947979 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 851401
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ofrece una tasa de muestreo de alta velocidad.
  • Indicador avanzado con fuerza externa de precisión, sensores de par de torsión
  • Tasa de muestreo de 5000 Hz de alta velocidad
  • Alarmas sonoras/visuales
  • Interfaz RS-232.
  • Gráfico de barras de carga de la pantalla gráfica
  • Lecturas directo y de picos simultáneamente
  • Realiza mediciones de alta precisión con transductores inteligentes externos de precisión
  • El medidor reconoce automáticamente los transductores, sin calibración ni configuración
  • Pantalla grande retroiluminada que ofrece representación gráfica
  • Tasa de muestreo: 5000 HZ
  • Almacenamiento datos: 500
  • Salida: RS-232
Especificaciones
Tipo de producto Indicador
Descripción Indicador de par de torsión/fuerza multifunción
Para utilizar con (aplicación) Realiza mediciones de alta precisión con un transductor inteligente externo de precisión.