Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador Digital Multidrop™ Pico
Código de producto. 31722884 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
47 x 38 x 23 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
31722884 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) cada uno
31337546 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) -
16643823 Multidrop Pico 8 Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm cada uno
16671296 Multidrop Pico 1 Digital Dispenser 38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31722884 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5840700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Miniaturice los ensayos y obtenga resultados precisos en la gama de picolitro con dispensación sin contacto con software fácil de usar
Pico 1 y Pico 8 ofrecen una precisión de dispensación mejorada con un volumen de tan solo 11 pl en cualquier pocillo, utilizando hasta diez veces menos reactivo en comparación con los flujos de trabajo de pipeteo manual, lo que permite reducir significativamente los costes y los residuos.Diseñados para permitir la miniaturización de ensayos, aumentar la productividad y mejorar la precisión de los resultados, los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de bajo volumen como qPCR, curvas de respuesta de dosis, ensayos de detección de fármacos y ELISA.
Features:
  • Advanced Assay Miniaturization: Digital dispensing technology enables direct dilution and low dead volume with precise fluid delivery as low as 11 pL enabling up to 10-fold reduction in reagent and sample consumption.
  • Enhanced Workflow Efficiency and Sample Integrity: Non-contact disposable dispensing cartridges eliminate cross-contamination and carry-over. With a 40x increase in processing speed, typical dose experiments are completed in just 15 seconds, compared to 10 minutes with analog serial dilution. This minimizes manual pipetting steps and reduces the risk of repetitive strain injuries.
  • Intuitive Software: Multidrop™ PicoIT software provides flexible and intuitive experiment design capabilities for complex plate layouts. It supports sophisticated assay configurations while maintaining user-friendly operation through simplified setup procedures. Application-focused wizards and pre-programmed protocol templates for qPCR master mixes provide automated fluid customization for each qPCR component. Complete traceability functionality tracks reagent amounts and dispensing times for each well after every run.
  • Wide Range of Applications: The Multidrop™ Pico digital dispensers support a variety of fluid types, including master mixes, DMSO-based and aqueous fluids, with or without small molecule compounds or biomolecules. The Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf) can dispense aqueous fluids without surfactant using surfactant free cartridges. The digital dispensers automate complex protocols such as drug synergy/combination studies and multi-component titrations. They are ideal for applications including qPCR, drug combination studies, DMPK, assay development, biochemical assays, secondary screening, cell-based assays, spotting, enzyme profiling, synthetic biology, antibody therapies, and SAR.
  • Instrument Options and Capabilities: Choose between two instrument options: the Pico 1, which uses 1-channel cartridges, and the Pico 8 sf, which uses 4- or 8-channel cartridges. The Pico 8 sf is specifically designed for complex multi-reagent/sample assays in high-density formats up to 1536-well plates.
Service Plan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Digital Dispenser
Canales 4,8
Volumen (métrico) 8 pL to 10 μL
Para utilizar con (aplicación) Drug combination studies, Biochemical assays, Cell-based assays, DMPK, Secondary screening, Synthetic chemistry, Assay development, qPCR, Enzyme profiling, Antibody therapies, SAR, and Spotting
Para utilizar con (equipo) 4-channel, 200 μL Standard Cartridges; 8-channel, 20 μL Standard Cartridges; 4-channel, 200 μL Surfactant Free Cartridges; 8-channel ,20 μL Surfactant Free Cartridges
Incrementos As low as 8 pL
Interfaz USB, PC Control
Modelo Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Tipos de placas 12, 24, 48, 96, 384, 1536 well plate, Plate height: 6-47 mm
Precisión ≤ 8%
Software Multidrop PicoIT Software
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
Peso (imperial) 31.1 lb
Peso (métrico) 14.1 kg
Requisitos eléctricos 100 to 240 V 50/60Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz