Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop DW
Código de producto. 10040894 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
De 100 a 120 V
De 200 a 240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión unitSize
10040894 De 200 a 240 V cada uno
11550725 De 100 a 120 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10040894 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5840170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Thermo Scientific Multidrop DW es un dispensador de reactivos a alta velocidad diseñado para la dispensación repetitiva de volúmenes grandes en laboratorios biotecnológicos y farmacéuticos.
Thermo Scientific Multidrop DW es un dispensador de reactivos a alta velocidad diseñado para la dispensación repetitiva de volúmenes grandes en laboratorios biotecnológicos y farmacéuticos.
El dispensador de reactivos Multidrop DW ayuda a acelerar los ensayos de mayor escala porque proporciona precisión y exactitud superiores para la dispensación repetitiva de volúmenes grandes.
El dispensador de reactivos Multidrop DW distribuye varios líquidos en 96 placas estándar y DW en un rango de volumen de 2 a 0 a 995 μl.
  • La dispensación precisa asegura datos reproducibles y resultados de alta calidad en los ensayos.
  • El amplio rango de volumen proporciona flexibilidad y mayor velocidad 
  • Rápida selección de placas y volúmenes, combinada con un mantenimiento sencillo, agiliza y facilita la configuración de ensayos
  • El dispensador utiliza un casete de dispensación desmontable con ocho canales y esterilizable en autoclave para asegurar las condiciones estériles y evitar la contaminación cruzada
  • Todas las líneas de reactivos pueden retornarse al frasco de reactivo, lo que minimiza la pérdida de reactivos caros.
Incluye:
casete de dispensación de un tubo estándar (N.º referencia 24072670)
Recomendada para:
  • Ensayos basados en células
  • Almacenamiento de compuestos
  • Investigación genómica y proteómica
  • Ensayos ELISA
  • Pruebas microbiológicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 20 µLl: ±2 % (típico); 100 µl: ±1 % (típico); 900 µl: ±1 % (típico)
Tipo de producto Reagent Dispenser
Canales 8
Volumen (métrico) 20 a 995 µl
Incrementos 5 μl
Interfaz RS-232
Tipos de placas Placas de 96 pocillos; placas de 96 pocillos profundos; tubos de 1,1 ml en rack de 96 tubos; racks de 96 tubos Micronic
Precisión 20 μl: CV≤1,5 % (típico), 100 μl: CV≤1 % (típico), 900 μL: CV≤0,5% (típico)
Velocidad placa de 96 pocillos: 20 µl en 5 segundos; 50 µL en 8 segundos; 300 µL 26 en segundos; 900 µL en 74 segundos
Volumen muerto (métrico) <7 ml
Anchura (imperial) 12,2 in
Anchura (métrico) 31 cm
Altura (imperial) 7,1 in
Altura (métrico) 18 cm
Fondo (imperial) 12,6 in
Fondo (métrico) 32 cm
Peso (imperial) 13,7 lb
Peso (métrico) 6,2kg
Requisitos eléctricos De 200 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión De 200 a 240 V
Frecuencia 50/60 Hz