Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi
Código de producto. 17801692 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi SMART+
Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi+
Multidrop Combi con opción SMART 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
17801692 Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi+ cada uno
15377400 Multidrop Combi con opción SMART 2 cada uno
17811692 Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi SMART+ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17801692 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5840330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24645.00€
    20445.30€ / paquete de 1
    Ahorro 4199.70€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo ScientificTM MultidropTM Combi fácil de usar.
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi fácil de usar, concebido para cumplir los variados requisitos de los laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos. Combina las funciones más versátiles de dispensación de reactivos con un rendimiento excelente para el descubrimiento de fármacos o ensayos genómicos y proteómicos.
El dispensador de reactivos Multidrop Combi abarca una amplia variedad de placas y rangos de volumen elevados, al tiempo que ofrece una dispensación rápida y un gran rendimiento.
  • Dispensación precisa en el rango de 0,5 a 2500 μl, lo que garantiza la reproducibilidad de los datos de ensayo
  • Admite microplacas de 6 a 1.536 pocillos con alturas de placa de 5 a 50 mm
  • Visor gráfico basado en iconos que simplifica el uso y la programación, incluso sin formación.
  • Niveles mínimos de volumen muerto y retroceso que reduce el coste de reactivos.
  • Software Thermo Scientific FILLit de uso sencillo que aumenta la flexibilidad y la funcionalidad.
  • Compatibilidad robótica total que mejora la capacidad de trabajo.
  • Utiliza casetes dispensadores de ocho canales extraíbles y esterilizables en autoclave que se incluyen de manera estándar en toda la gama Multidrop.
Multidrop Combi SMART:
  • Incorpora un avanzado sistema de rastreo integrado al modelo Multidrop Combi
  • Ofrece una fiabilidad y un seguimiento de la duración del casete mejorados, lo que a su vez potencia la eficacia del usuario y la capacidad de generación de informes.
Recomendada para:
  • Desarrollo de ensayos
  • Detección primaria y secundaria
  • Almacenamiento de compuestos
  • Investigación en genómica y proteómica
  • Definición de PCR
  • Definición de secuenciación
  • Ensayos basados en células
  • Ensayos con microesferas
  • Ensayos ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Cassette dispensador de tubo pequeño: 2 µl, ±10 %; 10 µl, ±5 % Casete dispensador de tubo estándar: 20 µl, ±2 %; 100 µl, ±1 %
Tipo de producto Dispensador de reactivos
Descripción Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi+
Canales 8
Volumen (métrico) De 0,5 to 2500 μl
Para utilizar con (aplicación) El instrumento está diseñado para la dispensación automatizada de hasta ocho reactivos diferentes simultáneamente con un formato de placas de 6, 12, 24, 48, 96 o 384 pocillos. Se puede utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en descubrimientos de fármacos/detección de alto rendimiento, análisis genómicos, proteómicos y basados en células, y ELISA. Puede dispensar en tubos 2D en formato SLAS que miden menos de 50 mm.  
Para utilizar con (equipo) Se puede utilizar con sistemas automatizados (por ejemplo, el manipulador de microplacas Thermo Scientific™ Orbitor™) y diversas microplacas y tiras con un formato de placas de 96, 384 o 1536 pocillos
Incluye Un casete dispensador de tubo estándar (nº cat. 24072670)
Interfaz Software integrado y RS-232 o USB de serie para control de PC
Tipos de placas 6-1536; placas de 6, 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos
Precisión
  • Cassette dispensador de tubo pequeño: 2 μl: CV ≤ 5 %; 10 μl: CV ≤ 3 %
  • Casete dispensador de tubo estándar:  20 µl: CV ≤ 1,5%; 100 μl: CV ≤ 1 %
Velocidad
  • Placa de 96 pocillos: 10 µl en 5 s; 20 µl en 5 s; 100 µl en 10 s
  • Placa de 384 pocillos: 1 µl en 6 s; 5 µl en 9 s; 10 µl en 13 s; 20 µl en 21 s
  • Placa de 1536 pocillos: 1 µl en 15 s; 5 µl en 28 s
Volumen (imperial)
  • Casete dispensador de tubo pequeño:  0,5-50 µl, en incrementos de 0,5 µl 
  • Casete dispensador de tubo estándar:  5-2500 µl, en incrementos de 5 µl 
Volumen muerto (métrico)  50 μl en 7 ml (se puede invertir el flujo del reactivo al depósito original para evitar la pérdida de un reactivo caro)
Garantía 1 año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 22 x 33 cm)
Peso (imperial) 20,1 lb
Peso (métrico) 9,1 kg