Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi
Código de producto. 15377400 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi SMART+
Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi+
Multidrop Combi con opción SMART 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15377400 Multidrop Combi con opción SMART 2 cada uno
17801692 Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi+ cada uno
17811692 Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi SMART+ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15377400 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5840320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo ScientificTM MultidropTM Combi fácil de usar.
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi fácil de usar, concebido para cumplir los variados requisitos de los laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos. Combina las funciones más versátiles de dispensación de reactivos con un rendimiento excelente para el descubrimiento de fármacos o ensayos genómicos y proteómicos.
El dispensador de reactivos Multidrop Combi abarca una amplia variedad de placas y rangos de volumen elevados, al tiempo que ofrece una dispensación rápida y un funcionamiento intensivo.
  • Dispensación precisa en el rango de 0,5 a 2500 μl, lo que garantiza la reproducibilidad de los datos de ensayo
  • Admite microplacas de 6 a 1.536 pocillos, con alturas de placas de 5 a 50 mm
  • Visor gráfico basado en iconos que simplifica el uso y la programación, incluso sin formación
  • Niveles mínimos de volumen muerto y retroceso que reduce el coste de reactivos
  • Software Thermo Scientific FILLit de uso sencillo que aumenta la flexibilidad y la funcionalidad
  • Compatibilidad robótica total que mejora la capacidad de trabajo
  • Utiliza casetes dispensadores de ocho canales extraíbles y esterilizables en autoclave que se incluyen de manera estándar en toda la gama Multidrop
Multidrop Combi SMART:
  • Integra un sistema de seguimiento avanzado en Multidrop Combi
  • Ofrece una fiabilidad y un seguimiento de la duración del casete mejorados, lo que a su vez potencia la eficacia del usuario y la capacidad de generación de informes
Incluye:
Un cassette de dispensación de un tubo estándar y dos cassettes de dispensación de tubo pequeño (Multidrop Combi, n.º de cat. 24072670, 24073290, 24073295 y Multidrop Combi SMART n.º de cat. 24072675, 24073292 y 24073297)
Recomendada para:
  • Desarrollo de ensayos
  • Detección primaria y secundaria
  • Almacenamiento de compuestos
  • Investigación genómica y proteómica
  • Configuración de PCR
  • Configuración de secuenciación
  • Ensayos basados en células
  • Ensayos basados en gránulos
  • Ensayos ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud Cassette dispensador de tubo pequeño: 2 μl, ± 10 % (típico); 10 μl, ± 5 % (típico); > 10 μl, ± 5 % (típico)
Casete dispensador de tubo con soporte: 5μl, ± 3 %(típico); 20 μl, ± 2 % (típico); 100 μl, ± 1 % (típico); > 100 μl, ± 1 % (típico)
Tipo de producto Dispensador de reactivos
Descripción Multidrop Combi con opción SMART 2
Canales 8
Volumen (métrico) De 0,5 to 2500 μl
Incrementos Cassette dispensador de tubo pequeño: 0,5 μl incrementos 0.5-50 μl
Casete dispensador de tubo con soporte: 5μl, incrementos de 5-2500 μl
Interfaz RS-232 serie, USB
Tipos de placas placas de 6 y 1536 pocillos
Precisión Cassette dispensador de tubo pequeño: 0,5 μl, CV ≤10 %; 2 μl, CV≤5 %; 10 μl, CV≤3 %; >10 μl, CV≤3 %
Casete dispensador de tubo con soporte: 5μl, CV≤10 %; 20 μl, CV≤1,5 %; 100μl, CV≤1 %; >100 μl, CV≤1 %
Velocidad Placa de 96 pocillos: 10 μl en 3 s; 20 μl en 4 s; 100 μl en 10 s
Placa de 384 pocillos: 1μl en 5 s; 5 μl en 5 s; 10 μl en 6 s; 20 μl en 9 s
Placa de 1536 pocillos: 1μl en 14 s; 5 μl en 26 s.
Volumen muerto (métrico) <Intervalo de volumen 1 ml 0,5-50 μl; <intervalo de volumen 7 ml >50 μl
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,5 cm
Altura (imperial) 8,6 in
Altura (métrico) 22 cm
Fondo (imperial) 12,9 in
Fondo (métrico) 33 cm
Peso (imperial) 20,1 lb
Peso (métrico) 9,1kg
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Tensión De 100 a 240 V
Frecuencia 50/60 Hz