Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop™ 384
Código de producto. 11530725 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
De 100 a 120 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11530725 De 100 a 120 V cada uno
1 options
Código de producto. 11530725 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5840157
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente la productividad con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ 384, que proporciona dispensación continua de varios líquidos a alta velocidad con precisión y compatibilidad robótica excelentes.
Aumente la productividad con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ 384, que proporciona dispensación continua de varios líquidos a alta velocidad con precisión y compatibilidad robótica excelentes.
El dispensador de reactivos Multidrop384 divide una gran variedad de soluciones en placas de 96 y 384 pocillos en un intervalo de volumen de 5 a 395 μl, proporcionando una dispensación de microvolumen fiable para los laboratorios biotecnológicos y farmacéuticos.
  • Resultados de dispensación precisos y reproducibles
  • Dispensación a alta velocidad que ofrece un alto rendimiento de los ensayos
  • Fácil configuración con selección rápida de placas y volúmenes
  • Fácil integración con diferentes configuraciones robóticas para aumentar el rendimiento
Casete de dispensación cómodo y esterilizable en autoclave:
  • Casete de dispensación de ocho canales, separable y esterilizable en autoclave para asegurar las mejores condiciones de esterilidad y evitar la contaminación cruzada
  • Todas las líneas de reactivos pueden retornarse al frasco de reactivo, lo que minimiza la pérdida de reactivos caros.
Incluye:
Un casete de dispensación de tubo estándar (n.º de cat. 24072670)
Recomendada para:
  • Desarrollo de ensayos
  • Detección primaria y secundaria
  • Almacenamiento de compuestos
  • Investigación genómica y proteómica
  • Ensayos basados en células
  • Ensayos ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 5 µl: ±3 % (típico), 20 µl: ±2 % (típico), 100 µl: ±1 % (típico)
Tipo de producto Reagent Dispenser
Canales 8
Volumen (métrico) De 5 a 395 µl
Incrementos 5 μl
Interfaz RS-232
Tipos de placas Placa de 96-384 pocillos
Precisión 5 μl: CV≤10 % (típico), 20 μL: CV≤1,5 % (típico),
Velocidad placa de 96 pocillos: 20 µl en 5 segundos, 50 µl en 8 segundos y placa de 384 pocillos: 20 µl en 20 segundos, 50 µL en 25 segundos
Volumen muerto (métrico) <7 ml (opción de recuperación de reactivos)
Anchura (imperial) 12,2 in
Anchura (métrico) 31 cm
Altura (imperial) 6,1 in
Altura (métrico) 15,5 cm
Fondo (imperial) 12,6 in
Fondo (métrico) 32 cm
Peso (imperial) 13,7 lb
Peso (métrico) 6,2kg
Requisitos eléctricos De 100 a 120 V, de 50 a 60 Hz
Tensión De 100 a 120 V
Frecuencia 50/60 Hz