Descripción
- La junta especial del recipiente permite liberar presión a través de la tapa durante el proceso de trituración (por ejemplo, de polvo muy fino)
- El producto se mantiene en el recipiente con una espuma especial
- La cámara de fresado debe limpiarse manualmente
- El batidor se puede desmontar fácilmente para una limpieza intensiva
- El batidor de acero inoxidable estándar se incluye con el contenido de la entrega
- Otras herramientas opcionales como la cuchilla de estrella de acero inoxidable o el batidor de metal duro están disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Molienda por lotes de impacto |
| Para utilizar con (equipo) | IKA Molino/licuadora universal MultiDrive |
| Dureza | 5 Mohs |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Material | Acero inoxidable, silicona |
| Mostrar más |