Descripción
- Esterilizables en autoclave para minimizar el riesgo de contaminación cruzada
- Capaz de moler muestras de hasta 10 mm y 5 Mohs
- Se incluyen 5 cierres de repuesto TS1, lo que amplía la vida útil del tubo
- Requiere el funcionamiento de la carcasa de protección TC1 (se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de relleno de plástico con batidor de acero inoxidable |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Molienda húmeda |
| Para utilizar con (equipo) | IKA Molino de control MultiDrive |
| Material | Acero inoxidable, PA, PC, PTFE, silicona |
| Cantidad de embalaje | 5 tubos |