Descripción
- Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas. La cuchilla es fácil de desmontar para una limpieza intensiva.
- El contenido de la entrega incluye una cuchilla mezcladora estándar de acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente mezclador |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Para utilizar con (equipo) | MultiDrive |
| Dureza | 5 Mohs |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de partículas | Máx: 20 mm |