Learn More
ratiolab™ Multibox™ Caja de puntas de pipeta Plus
Código de producto. 15317417
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
15317417 Esterilizable en autoclave cada uno
1 options
Código de producto. 15317417 Proveedor ratiolab™ N.º de proveedor 8010161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    7.31€ / paquete de 1
    Ahorro 3.69€
    33% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Cajas de puntas de pipeta reutilizables para guardar Multitray™ Puntas de pipeta.
  • Para usar con el Ratiolab™ MuliTray™ sistemas de recarga, Multibox™ más
  • Con tapa deslizante y abatible a prueba de polvo
  • Completamente desmontable
  • Autoclavable a 121 °C, 20 min.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Policarbonato
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta hasta 1200 μVolumen L