Learn More
Velp Scientifica™ Bloque MultiAluBlock™ con cuatro posiciones (28 x 43 mm)
Código de producto. 15825201 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
28 mm
Altura (métrico):
43 mm
Admite:
4 Posiciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Admite unitSize
15825201 28 mm 43 mm 4 Posiciones cada uno
1 options
Código de producto. 15825201 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000324
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
  • Se utiliza para realizar numerosas reacciones a la vez que reducen el tiempo y el espacio en la mesa
  • Para su uso con agitadores con placa calefactora de Velp serie6
  • Intercambiables
Especificaciones
Diámetro (métrico) 28 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores con placa calefactora AREX-6
Altura (métrico) 43 mm
Admite 4 Posiciones
Tipo Bloque
Anchura (métrico) 43 mm