Descripción
- Se utiliza para realizar numerosas reacciones a la vez que reducen el tiempo y el espacio en la mesa
- Para su uso con agitadores con placa calefactora de Velp serie6
- Intercambiables
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 28 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores con placa calefactora AREX-6 |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Admite | 4 Posiciones |
| Tipo | Bloque |
| Garantía | 24 Months |
| Anchura (métrico) | 30 mm |
| Material | Aluminum |