Learn More
Grant Instruments™ Agitador Multi-Vortex
Código de producto. 11426367
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
2 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Órbita unitSize
11426367 2 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11426367 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor V32
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezclador multivórtex versátil para una resuspensión enérgica de sedimentos químicos o células en tubos de hasta 1,5 ml, con la facilidad de mezclar tubos individuales de hasta 15 ml.
  • Control de velocidad variable de 500 a 3000 rpm
  • Acepta hasta 32 tubos en tres combinaciones/tamaños diferentes
  • Se suministra con la unidad cabezal plano VP-1 adicional para la mezcla de un solo tubo
  • Las ventosas de caucho sujetan con firmeza la unidad a la superficie de trabajo y evitan que esta se «desplace»: también absorben las vibraciones y evitan su transmisión a la mesa de trabajo
  • Sencillo de manejar: seleccione entre funcionamiento «continuo» o «por contacto» y gire el mando para ajustar la velocidad
  • Plataforma universal de 32 tomas para tres tamaños de tubos (16 × 1,5 ml, 8 × 0,5 ml, 8 × 0,2 ml) y una punta para mezclar tubos individuales de hasta 15 ml
  • Rango de temperatura de funcionamiento: + 4 °C a 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Órbita 2 mm
Intervalo de velocidad De 500 a 3000 rpm
Tensión 12 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Tamaño del tubo 16 mm (Diám)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.